Tisk…
3-Iodooxetane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Iodo-1,3-epoxypropane, 1,3-Epoxy-2-iodopropane
OR308004-1G OR308004-5G
APOSOR308004-1GEA 622 CZK
APOSOR308004-1G APOSOR308004-5G
3-Iodooxetane
3-Iodooxetane
Vzorec: C₃H₅IO
MW: 183,98 g/mol
Bod varu: 166 °C
Hustota: 2,14 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08544403
CAS číslo: 26272-85-5
UN: 1993
ADR: 3,III