Tisk…
tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-aminobutyl(methyl)carbamate, N-(4-Aminobutyl)-N-methyl carbamic acid tert-butyl ester
OR308002-1G
APOSOR308002-1GEA 4100 CZK
APOSOR308002-1G
tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,2900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001681
CAS číslo: 144222-23-1