Tisk…
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(N-Boc-N-methylamino)propylamine, N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected
OR308000-1G OR308000-5G
APOSOR308000-1GEA 1410 CZK
APOSOR308000-1G APOSOR308000-5G
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
Vzorec: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188.271 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631189
CAS číslo: 150349-36-3