Tisk…
2-Bromophenyl isothiocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3080-5G
APOSOR3080-5GEA 1660 CZK
APOSOR3080-5G
2-Bromophenyl isothiocyanate 98%
2-Bromophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Bod varu: 257 °C
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,591 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004799
CAS číslo: 13037-60-0