Tisk…
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307997-1G OR307997-5G
APOSOR307997-1GEA 8830 CZK
APOSOR307997-1G APOSOR307997-5G
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09787799
CAS číslo: 948294-45-9