Tisk…
6,8-Dichloro-4-quinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-6,8-Dichloroquinoline
OR307976-1G OR307976-250MG
APOSOR307976-1GEA 7440 CZK
APOSOR307976-1G APOSOR307976-250MG
6,8-Dichloro-4-quinolinol
6,8-Dichloro-4-quinolinol
Vzorec: C₉H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272390
CAS číslo: 57935-38-3