Tisk…
4-Chloro-8-methoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307972-5G
APOSOR307972-5GEA 3940 CZK
APOSOR307972-5G
4-Chloro-8-methoxyquinoline
4-Chloro-8-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,6296 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00033679
CAS číslo: 16778-21-5