Tisk…
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307971-5G
APOSOR307971-5GEA 2780 CZK
APOSOR307971-5G
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66 g/mol
Bod tání: 80…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00272401
CAS číslo: 64951-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III