Tisk…
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30797-25G OR30797-5G OR30797-1G
APOSOR30797-25GEA 2150 CZK
APOSOR30797-25G APOSOR30797-5G APOSOR30797-1G
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98%
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 160 °C
Bod tání: 19…26 °C
Hustota: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064429
CAS číslo: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 3259
ADR: 8,II