Tisk…
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307967-1G OR307967-5G
APOSOR307967-1GEA 9260 CZK
APOSOR307967-1G APOSOR307967-5G
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09787733
CAS číslo: 103862-63-1