Tisk…
4-Chloro-6,8-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307965-1G
APOSOR307965-1GEA 2730 CZK
APOSOR307965-1G
4-Chloro-6,8-dimethylquinoline
4-Chloro-6,8-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN
MW: 191,6568 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00087699
CAS číslo: 196803-72-2