Tisk…
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307963-1G OR307963-5G
APOSOR307963-1GEA 8570 CZK
APOSOR307963-1G APOSOR307963-5G
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 352205-97-1