4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307962-1G
OR307962-5G
APOSOR307962-1GEA
8570
CZK
APOSOR307962-1G
APOSOR307962-5G
4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
Vzorec:
C₁₂H₁₂ClN Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
78509-29-2 |