Tisk…
4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307961-1G OR307961-5G
APOSOR307961-1GEA 8600 CZK
APOSOR307961-1G APOSOR307961-5G
4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
Vzorec: C₁₂H₁₂ClN
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 87602-66-2