Tisk…
4-Chloro-2,5,7-trimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307960-1G OR307960-5G
APOSOR307960-1GEA 8570 CZK
APOSOR307960-1G APOSOR307960-5G
4-Chloro-2,5,7-trimethylquinoline
4-Chloro-2,5,7-trimethylquinoline
Vzorec: C₁₂H₁₂ClN
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 63136-64-1