Tisk…
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307958-1G OR307958-250MG
APOSOR307958-1GEA 9920 CZK
APOSOR307958-1G APOSOR307958-250MG
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08754055
CAS číslo: 657391-86-1