4-Amino-8-chloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307957-1G
OR307957-5G
APOSOR307957-1GEA
10490
CZK
APOSOR307957-1G
APOSOR307957-5G
4-Amino-8-chloroquinoline
4-Amino-8-chloroquinoline
Vzorec:
C₉H₇ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04037192 CAS číslo: 65340-72-9 |