4-Amino-8-bromoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307955-1G
OR307955-5G
OR307955-250MG
APOSOR307955-1GEA
13060
CZK
APOSOR307955-1G
APOSOR307955-5G
APOSOR307955-250MG
4-Amino-8-bromoquinoline
4-Amino-8-bromoquinoline
Vzorec:
C₉H₇BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04037193 CAS číslo: 65340-75-2 |