Tisk…
4-Amino-7-chloroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307952-1G OR307952-5G
APOSOR307952-1GEA 2070 CZK
APOSOR307952-1G APOSOR307952-5G
4-Amino-7-chloroquinoline 95%
4-Amino-7-chloroquinoline
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Bod tání: 143…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00828822
CAS číslo: 1198-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III