Tisk…
meso-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: cis-3,7-Diazabicyclo[3.3.0]octane, N3-BOC protected, cis-2-Boc-Hexahydropyrrol[3,4-c]pyrrole
OR30794-1G OR30794-250MG
APOSOR30794-1GEA 3060 CZK
APOSOR30794-1G APOSOR30794-250MG
meso-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate 97%
meso-tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₂
MW: 212,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116224
CAS číslo: 250275-15-1