Tisk…
4,8-Dichloro-2-methylquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307936-1G OR307936-250MG
APOSOR307936-1GEA 3640 CZK
APOSOR307936-1G APOSOR307936-250MG
4,8-Dichloro-2-methylquinoline 97%
4,8-Dichloro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂N
Bod tání: 86…87 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 75896-69-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III