4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307933-5G
APOSOR307933-5GEA
4630
CZK
APOSOR307933-5G
4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Vzorec:
C₁₁H₉Cl₂N MW: 226,1000 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272342 CAS číslo: 21728-15-4 |