Tisk…
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307931-1G OR307931-5G
APOSOR307931-1GEA 4800 CZK
APOSOR307931-1G APOSOR307931-5G
4,6-Dichloro-8-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 948292-34-0