4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307930-1G
OR307930-5G
APOSOR307930-1GEA
8830
CZK
APOSOR307930-1G
APOSOR307930-5G
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Vzorec:
C₁₁H₉Cl₂N Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
21629-51-6 |