Tisk…
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307930-1G OR307930-5G
APOSOR307930-1GEA 8830 CZK
APOSOR307930-1G APOSOR307930-5G
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₉Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 21629-51-6