Tisk…
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30793-1G OR30793-5G OR30793-250MG
APOSOR30793-1GEA 705 CZK
APOSOR30793-1G APOSOR30793-5G APOSOR30793-250MG
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C7H5BrO3
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03265705
CAS číslo: 3883-95-2