Tisk…
2-Chloro-8-ethyl-quinoline-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307927-1G OR307927-5G
APOSOR307927-1GEA 8570 CZK
APOSOR307927-1G APOSOR307927-5G
2-Chloro-8-ethyl-quinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-8-ethyl-quinoline-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,67 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02587932
CAS číslo: 335196-05-9