Tisk…
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307924-1G OR307924-5G
APOSOR307924-1GEA 8570 CZK
APOSOR307924-1G APOSOR307924-5G
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₂H₉ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09035783
CAS číslo: 917746-03-3