Tisk…
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307923-1G OR307923-5G
APOSOR307923-1GEA 8340 CZK
APOSOR307923-1G APOSOR307923-5G
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
2-Chloro-6-methoxy-3-methylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179792
CAS číslo: 123990-76-1