Tisk…
5-Chloro-2-methoxy-nicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30792-1G OR30792-250MG
APOSOR30792-1GEA 1040 CZK
APOSOR30792-1G APOSOR30792-250MG
5-Chloro-2-methoxy-nicotinic acid 98%
5-Chloro-2-methoxy-nicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08236790
CAS číslo: 54916-65-3