Tisk…
2-Chloro-6-ethoxy-3-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307918-1G OR307918-5G
APOSOR307918-1GEA 8340 CZK
APOSOR307918-1G APOSOR307918-5G
2-Chloro-6-ethoxy-3-methylquinoline
2-Chloro-6-ethoxy-3-methylquinoline
Vzorec: C₁₂H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09787670
CAS číslo: 948291-66-5