2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307913-1G
OR307913-5G
APOSOR307913-1GEA
8570
CZK
APOSOR307913-1G
APOSOR307913-5G
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Vzorec:
C₁₂H₉ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02741714 CAS číslo: 351363-12-7 |