Tisk…
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307911-1G OR307911-5G
APOSOR307911-1GEA 8570 CZK
APOSOR307911-1G APOSOR307911-5G
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₂H₉ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08899072
CAS číslo: 917747-10-5