Tisk…
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR307910-5G
APOSOR307910-5GEA 2730 CZK
APOSOR307910-5G
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
2-Chloro-3-(chloromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂N
MW: 212,0753 g/mol
Bod tání: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05865134
CAS číslo: 90097-52-2
UN: 3261
ADR: 8,III