Tisk…
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307903-1G OR307903-5G
APOSOR307903-1GEA 8340 CZK
APOSOR307903-1G APOSOR307903-5G
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 108097-04-7