Tisk…
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307901-1G OR307901-5G
APOSOR307901-1GEA 7380 CZK
APOSOR307901-1G APOSOR307901-5G
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 132118-28-6