Tisk…
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307887-1G OR307887-5G
APOSOR307887-1GEA 4300 CZK
APOSOR307887-1G APOSOR307887-5G
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
Vzorec: C₁₂H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 449199-19-3