2,6,8-Trimethyl-4-quinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307882-1G
OR307882-5G
APOSOR307882-1GEA
10680
CZK
APOSOR307882-1G
APOSOR307882-5G
2,6,8-Trimethyl-4-quinolinol
2,6,8-Trimethyl-4-quinolinol
Vzorec:
C₁₂H₁₃NO Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
15644-93-6 |