Tisk…
2,5,7-Trimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307877-1G OR307877-5G
APOSOR307877-1GEA 8340 CZK
APOSOR307877-1G APOSOR307877-5G
2,5,7-Trimethylquinoline
2,5,7-Trimethylquinoline
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 102871-67-0