Tisk…
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307870-1G OR307870-5G
APOSOR307870-1GEA 7380 CZK
APOSOR307870-1G APOSOR307870-5G
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
Vzorec: C₁₂H₁₁BrClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260431
CAS číslo: 930570-34-6