Tisk…
2,6-Dibromopyridin-4-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-2,6-dibromopyridine
OR30787-1G OR30787-5G OR30787-25G
APOSOR30787-1GEA 622 CZK
APOSOR30787-1G APOSOR30787-5G APOSOR30787-25G
2,6-Dibromopyridin-4-amine 95+%
2,6-Dibromopyridin-4-amine
Vzorec: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00234047
CAS číslo: 39771-34-1