Tisk…

6-Bromo-4-methylquinoline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR307867-1G OR307867-5G
APOSOR307867-1GEA 2330 CZK
APOSOR307867-1G APOSOR307867-5G
6-Bromo-4-methylquinoline
6-Bromo-4-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Bod tání: 100…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258893
CAS číslo: 41037-28-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR