4-Amino-5,8-dichloro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307863-1G
OR307863-5G
APOSOR307863-1GEA
7870
CZK
APOSOR307863-1G
APOSOR307863-5G
4-Amino-5,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-5,8-dichloro-2-methylquinoline
Vzorec:
C₁₀H₈Cl₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08669724 CAS číslo: 917562-04-0 |