Tisk…
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307862-1G OR307862-5G
APOSOR307862-1GEA 7870 CZK
APOSOR307862-1G APOSOR307862-5G
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669723
CAS číslo: 917562-03-9