Tisk…
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307861-1G OR307861-5G
APOSOR307861-1GEA 7870 CZK
APOSOR307861-1G APOSOR307861-5G
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669722
CAS číslo: 917562-02-8