4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307860-1G
OR307860-5G
APOSOR307860-1GEA
9030
CZK
APOSOR307860-1G
APOSOR307860-5G
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
Vzorec:
C₁₀H₈Cl₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08669721 CAS číslo: 917562-01-7 |