Tisk…
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307859-1G OR307859-5G
APOSOR307859-1GEA 9530 CZK
APOSOR307859-1G APOSOR307859-5G
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
4-Amino-2,8-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669719
CAS číslo: 51617-12-0