Tisk…
4-Amino-2,6-dimethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307858-1G OR307858-5G
APOSOR307858-1GEA 9030 CZK
APOSOR307858-1G APOSOR307858-5G
4-Amino-2,6-dimethylquinoline
4-Amino-2,6-dimethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01870544
CAS číslo: 342618-57-9