Tisk…
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307856-1G OR307856-5G
APOSOR307856-1GEA 5360 CZK
APOSOR307856-1G APOSOR307856-5G
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272372
CAS číslo: 53342-53-3