Tisk…
2-Methyl-4,5,7-trichloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307853-1G OR307853-5G
APOSOR307853-1GEA 6220 CZK
APOSOR307853-1G APOSOR307853-5G
2-Methyl-4,5,7-trichloroquinoline
2-Methyl-4,5,7-trichloroquinoline
Vzorec: C₁₀H₆Cl₃N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 203626-80-6