Tisk…
2-Methyl-4,6,8-trichloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR307849-1G OR307849-5G
APOSOR307849-1GEA 6220 CZK
APOSOR307849-1G APOSOR307849-5G
2-Methyl-4,6,8-trichloroquinoline
2-Methyl-4,6,8-trichloroquinoline
Vzorec: C₁₀H₆Cl₃N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1204-14-4